Learn More
Diéthyl (3-aminopropyl)phosphonate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488367 250 mg 250mg
15478367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51874.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4402-24-8 | Molecular Formula: C7H18NO3P | Molecular Weight: 195.20 g/mol
Le ( 2-éthoxy-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl)carbamate.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le diéthyl (3-aminopropyl)phosphonate est utilisé dans la préparation du tert-butyl (2-((diéthoxyphosphoryl)propyl)amino)-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl)carbamate en réagissant avec le tert-butyl (2-éthoxy-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl)carbamate.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4402-24-8
Formule moléculaire C7H18NO3P
Poids moléculaire (g/mol) 195.20
Numéro MDL MFCD11110596
Clé InChI DQORFBNFNLHVIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 3-aminopropyl phosphonate, diethyl 3-aminopropylphosphonate, 3-aminopropyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl aminopropyl phosphonate, 3-aminopropylphosphonic acid diethyl ester, 3-aminopropanephosphonic acid diethyl ester, 3-amino-propyl-phosphonic acid diethyl ester, diethyl 3-aminopropyl phosphonate 250mg, phosphonic acid, 3-aminopropyl-, diethyl ester
CID PubChem 78113
Nom IUPAC diethyl (3-aminopropyl)phosphonate
SMILES CCOP(=O)(CCCN)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Poids de la formule 195.2
Pourcentage de pureté 95%
RUO– À des fins de recherche uniquement