Learn More
3-oxopentanedioate de diéthyle, TRC
Code produit 30371727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371727 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44459525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 3-Oxopentanedioate
CAS 105-50-0
Formule moléculaire C9H14O5
Quantité 25 g
Synonyme 3-Oxoglutaric Acid Diethyl Ester, beta-Oxoglutaric Acid Diethyl Ester, 1,3-Acetonedicarboxylic Acid Diethyl Ester, 3-Oxopentanedioic Acid Diethyl Ester, Acetonedicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1,3-Acetonedicarboxylate, Diethyl 2-Oxopropane-1,3-dicarboxylate, Diethyl 3-Ketoglutarate, Diethyl 3-Oxoglutarate, Diethyl 3-Oxopentanedioate, Diethyl Acetonedicarboxylate, Diethyl beta-Ketoglutarate, Diethyl beta-Oxoglutarate, NSC 9013, beta-Ketoglutaric Acid Diethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C9H14O5/c1-3-13-8(11)5-7(10)6-9(12)14-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Nom IUPAC 3-oxpentanedioate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 202.2
Poids de la formule 202.0841