Learn More
3-oxopentanedioate de diéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl 3-Oxopentanedioate |
| CAS | 105-50-0 |
| Formule moléculaire | C9H14O5 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-Oxoglutaric Acid Diethyl Ester, beta-Oxoglutaric Acid Diethyl Ester, 1,3-Acetonedicarboxylic Acid Diethyl Ester, 3-Oxopentanedioic Acid Diethyl Ester, Acetonedicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1,3-Acetonedicarboxylate, Diethyl 2-Oxopropane-1,3-dicarboxylate, Diethyl 3-Ketoglutarate, Diethyl 3-Oxoglutarate, Diethyl 3-Oxopentanedioate, Diethyl Acetonedicarboxylate, Diethyl beta-Ketoglutarate, Diethyl beta-Oxoglutarate, NSC 9013, beta-Ketoglutaric Acid Diethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14O5/c1-3-13-8(11)5-7(10)6-9(12)14-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC |
| Nom IUPAC | 3-oxpentanedioate de diéthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.2 |
| Poids de la formule | 202.0841 |