Learn More
Diéthyl(3-pyridyl)borane97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15585266 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15585266 25 g 25g
15575266 5 g 5g
15595266 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15585266 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457750250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 89878-14-8 | C9H14BN | 147.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89878-14-8
Formule moléculaire C9H14BN
Poids moléculaire (g/mol) 147.03
Numéro MDL MFCD00012348
Clé InChI OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 3-pyridyl borane, 3-diethylboryl pyridine, diethyl 3-pyridinyl borane, pyridine, 3-diethylboryl, 3-diethylboranyl pyridine, diethyl-3-pyridylborane, dithyl 3-pyridyl borane, 3-pyridyldiethylborane, diethyl 3-pyridyl bo
CID PubChem 642851
Nom IUPAC diéthyle(pyridine-3-yl)borane
SMILES CCB(CC)C1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl(3-pyridyl)borane
Point de fusion 149.0°C to 151.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 147.03
Pourcentage de pureté 97%