Learn More
Diéthyl(3-pyridyl)borane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441329 100 g 100g
15421329 5 g 5g
15431329 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15441329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64225.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 89878-14-8 | C9H14BN | 147.03 g/mol
Reactant for: preparation of inhibitors of ataxia telangiectasia mutated and Rad3 related (ATR) protein kinase as potential anticancer agents, N-Methylation reactions of the pyridyl group, Palladium catalyzed amination reactions, intramolecular Heck reactions, Coupling reactions and Synthesis of trisubstituted pyrimidines from polyhalopyrimidines via Suzuki coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour : préparation d’inhibiteurs de la protéine kinase mutée et associée à la Rad3 (ATR) de l’ataxie télangiectasie comme agents anticancéreux potentiels, dans les réactions de N-méthylation du groupe pyridyle, dans les réactions d’amination catalysée par le Palladium, dans les réactions intramoléculaires de Heck, dans les réactions de couplage et synthèse de pyrimidines trisubstituées à partir de polyhalopyrimidines via couplage de Suzuki.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89878-14-8
Formule moléculaire C9H14BN
Poids moléculaire (g/mol) 147.03
Numéro MDL MFCD00012348
Clé InChI OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 3-pyridyl borane, 3-diethylboryl pyridine, diethyl 3-pyridinyl borane, pyridine, 3-diethylboryl, 3-diethylboranyl pyridine, diethyl-3-pyridylborane, dithyl 3-pyridyl borane, 3-pyridyldiethylborane, diethyl 3-pyridyl bo
CID PubChem 642851
Nom IUPAC 3-(diethylboranyl)pyridine
SMILES CCB(CC)C1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl(3-pyridyl)borane
Point de fusion 172°C to 175°C (literature)
Quantité 100 g
Beilstein 4381494
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 147.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Pleine