Learn More
4,4-difluoropimélate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11345155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11345155 1 g 1g
15494137 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11345155 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31544.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22515-16-8
Formule moléculaire C11H18F2O4
Poids moléculaire (g/mol) 252.26
Numéro MDL MFCD08146634
Clé InChI XUOBBVMKXUPPEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-difluoroheptanedioic acid diethyl ester, 1,7-diethyl 4,4-difluoroheptanedioate, diethyl 4,4-difluoropimelate, pubchem22650, diethyl 4,4-heptanedioate, ksc494q0l, diethyl4,4-difluoroheptanedioate, diethyl 4,4-difluoroheptane-1,7-dioate, 4,4-difluoro-heptanedioic acid diethyl ester, heptanedioicacid,4,4-difluoro-,1,7-diethylester
CID PubChem 10264195
Nom IUPAC 1,7-diethyl 4,4-difluoroheptanedioate
SMILES CCOC(=O)CCC(F)(F)CCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 4,4-difluoropimelate
Point d’ébullition 108°C (3 mmHg)
Indice de réfraction 1.415
Quantité 1 g
Poids de la formule 252.26
Pourcentage de pureté 97%