Learn More
4-aminobenzylphosphonate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415946 5 g -
11425946 25 g 25g
11435946 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22279.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20074-79-7 | C11H18NO3P | 243.24 g/mol
Diethyl 4-aminobenzylphosphonate is used as a reagent in the preparation of [4-(tetradecanoylamino)benzyl]phosphonic acid. It is also used in the production of diethyl p-benzoylaminobenzylphosphonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-aminobenzylphosphonate de diéthyle est utilisé comme réactif dans la préparation de l’acide [4-(tétradécanoylamino)benzyl]phosphonique. Il est également utilisé dans la production du p-benzoylaminobenzylphosphonate de diéthyle.
Solubilité
Soluble dans le chlorure de méthylène, l’acétone et le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20074-79-7
Formule moléculaire C11H18NO3P
Poids moléculaire (g/mol) 243.24
Numéro MDL MFCD00007913
Clé InChI ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830
CID PubChem 88358
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(N)C=C1)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 4-aminobenzylphosphonate
Point de fusion 91°C to 94°C
Quantité 5 g
Beilstein 2941613
Informations sur la solubilité Soluble in methylene chloride,acetone and benzene. Insoluble in water.
Nom IUPAC diéthyl [(4-aminophényle)méthyle]phosphonate
Poids de la formule 243.24
Pourcentage de pureté 99%