Learn More
4-bromophénylmalonate de diéthyle, Thermo Scientific™
Code produit 11306136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11306136 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11306136 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00148DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 4-bromophenylmalonate
CAS 93139-85-6
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C13H15BrO4
Quantité 1 g
Synonyme diethyl 4-bromophenylmalonate, diethyl 2-4-bromophenyl malonate, 1,3-diethyl 2-4-bromophenyl propanedioate, 2-4-bromophenyl malonic acid diethyl ester, diethyl 4-bromphenyl malonate, diethyl 4-bromophenyl malonate, 2-4-bromo-phenyl malonic acid diethyl ester, propanedioic acid, 4-bromophenyl-, diethyl ester
Clé InChI NEEVEYWBDFTMKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Br)C(=O)OCC
Nom IUPAC 2-(4-bromophényl)propanedioate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 315.163
CID PubChem 10519382
Poids de la formule 315.16
Pourcentage de pureté 95%