Learn More
4-methoxybenzylphosphonate de diéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311857 50 g 50g
11301857 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05226.18
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1145-93-3 | C12H19O4P | 258.254 g/mol
Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate is used in synthesis of C-aryl glycosides. It acts as a reactant for synthesis of γ -Monofluorinated goniothalamin analogs via ring-opening hydrofluorination, stilbenoid derivatives with neuroprotective activity, resveratrol-chroman hybrids with antioxidant activity, Oligostilbenoids using regioselective cyclodehydration and arylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthyl4-méthoxybenzylphosphonate est utilisé dans la synthèse des aryles C-glycosides. Il agit comme un réactif pour la synthèse des analogues de la goniothalamine γ-monofluorée via l’hydrofluoration à ouverture de cycle, dérivés stilbénoïdes avec activité neuroprotectrice, hybrides resvératrol-chroman avec activité antioxydante, oligostilbénoïdes utilisant la cyclodéshydratation et l’arylation régiosélectives.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1145-93-3
Formule moléculaire C12H19O4P
Poids moléculaire (g/mol) 258.254
Numéro MDL MFCD00015662
Clé InChI NKARVHNAACNYGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 4-methoxybenzylphosphonate, diethyl 4-methoxybenzyl phosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-methoxybenzene, diethyl 4-methoxyphenyl methylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-methoxy-benzene, phosphonic acid, 4-methoxyphenyl methyl-, diethyl ester, acmc-1bsuk, 4-diethylphosphonomethyl anisole, diethyl-4-methoxybenzyl phosphonate, diethyl 4-methoxybenzyl-phosphonate
CID PubChem 4063826
Nom IUPAC 1-(diéthoxyphosphorylméthyl)-4-méthoxybenzène
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)OC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
Densité 1.5
Point d’ébullition 136°C to 138°C (0.7 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5045
Quantité 50 g
Beilstein 2125148
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 258.25
Pourcentage de pureté ≥98%