Learn More
Diéthyle (4-nitrobenzyl)phosphonate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10662012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10662012 5 g Flacon en verre 5g
10061761 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10662012 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 332290050
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2609-49-6 | C11H16NO5P | 273.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2609-49-6
Formule moléculaire C11H16NO5P
Poids moléculaire (g/mol) 273.22
Numéro MDL MFCD00047747
Clé InChI FORMFFDDQMCTCT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 256065
Nom IUPAC 1-(diéthoxyphosphorylméthyl)-4-nitrobenzène
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate
Couleur Orange-jaune au rouge
Densité 1.2400g/mL
Point d’ébullition 151°C (0.1 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5220 to 1.526
Quantité 5 g
Beilstein 16, IV, 1096
Gravité spécifique 1.24
Synonyme diethyl 4-nitrobenzylphosphonate, diethyl 4-nitrobenzyl phosphonate, diethyl 4-nitrophenyl methylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-nitro-benzene, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-nitrobenzene, phosphonic acid, 4-nitrophenyl methyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-4-nitrophenyl methyl-, diethyl ester, zlchem 660, diethyl4-nitrobenzylphosphonate
Poids de la formule 273.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide