Learn More
5-(2-chloroacétamido)-3-méthylthiophène-2,4-dicarboxylate de diéthyle, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15428845
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15428845
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H34228.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146381-87-5
Formule moléculaire C13H16ClNO5S
Poids moléculaire (g/mol) 333.78
Numéro MDL MFCD00414318
Clé InChI AOFYGAIXNQKIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 5-chloroacetyl amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, 2,4-diethyl 5-2-chloroacetamido-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, diethyl 5-2-chloroacetamido-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, diethyl 5-chloroacetyl amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate, diethyl 5-2-chloroacetyl amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate, diethyl 5-2-chloroacetyl amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, 2,4-thiophenedicarboxylicacid,5-2-chloroacetyl amino-3-methyl-,2,4-diethyl ester, 3-methyl-5-chloroacetyl amino thiophene-2,4-dicarboxylic acid diethyl ester, ethyl 2-2-chloroacetylamino-5-ethoxycarbonyl-4-methylthiophene-3-carboxyla te
CID PubChem 739580
Nom IUPAC 5-[(2-chloroacétyl)amino]-3-méthylthiophène-2,4-dicarboxylate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)C(C(=O)OCC)=C(NC(=O)CCl)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 5-(2-chloroacetamido)-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate
Point de fusion 164°C to 169°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 333.79
Pourcentage de pureté 96%