Learn More
Acétamidomalonate de diéthyle, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10766521 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10766521 500 g Flacon en plastique 500g
10676644 25 g Flacon en plastique 25g
10365840 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10766521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113935000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    134.65€ / 500g
    Économisez 32.35€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1068-90-2 | C9H15NO5 | 217.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1068-90-2
Formule moléculaire C9H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 217.22
Numéro MDL MFCD00009146
Clé InChI ISOLMABRZPQKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl acetamidomalonate, diethyl 2-acetamidomalonate, diethyl acetaminomalonate, diethyl acetylaminomalonate, acetamidomalonic acid diethyl ester, 2-acetylaminomalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-acetamidopropanedioate, diethyl acetylamino malonate, propanedioic acid, acetylamino-, diethyl ester, acetylamino propanedioic acid diethyl ester
CID PubChem 14041
Nom IUPAC diéthyl 2-acétamidopropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl acetamidomalonate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 94°C to 97°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 185°C (20.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C2H5O2CCH(NHCOCH3)CO2C2H5
Quantité 500 g
Beilstein 04, II, 891
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 217.22
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl acetamidomalonate