Learn More
Diéthyle acétone-1,3-dicarboxylate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404343
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404343 50 g 50g
11414343 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404343 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10933.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105-50-0 | C9H14O5 | 202.21 g/mol
Synthesis of 1-substituted 4-ethoxycarbonyl-5- (ethoxycarbonylmethyl) pyrazoles Diethyl acetone-1, 3-dicarboxylate reacts with N, N-dimethylforma- mide dimethyl acetal (DMFDMA) in ethanol at room temperature. Unexpected product dichotomy is produced in the Biginelli-like condensation of 2-hydroxybenzaldehyde with urea or thiourea and dimethyl or diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, respectively, as active methylene components. Ethyl 2-amino-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate (2a), prepared from diethylacetone-1,3-dicarboxylate, sulfuryl chloride and thiourea. Synthesis of diethyl 2,2-diethyl-3,5-dioxopimelate by the reaction of ethyl 3-chloro-3-oxo-2,2-dimethylpropionate with diethyl acetone-1,3-dicarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Synthèse des pyrazoles de 4-éthoxycarbonyl-5-(éthoxycarbonyl-méthyl) 1-substitué. Le diéthyle acétone-1,3-dicarboxylate réagit avec le N, N-diméthylforma-mide diméthylacétal (DMFDMA) dans l’éthanol à température ambiante. La dichotomie de produit inattendue est produite dans la condensation de type Biginelli du 2-hydroxybenzaldéhyde avec de l’urée ou de la thiourée et du diméthyl ou de l’acétone diéthyl-1,3-dicarboxylate, respectivement, comme composants actifs du méthylène. Éthyle 2-amino-4-(2-éthoxy-2-oxoéthyl)thiazole-5-carboxylate (2a), préparé à partir de diéthylacétone-1,3-dicarboxylate, chlorure de sulfuryle et thiourée. Synthèse du diéthyle 2,2-diéthyl-3,5-dioxopimélate par réaction de l’éthyle de 3-chloro-3-oxo-2,2-diméthylpropionate avec l’acétone-1,3-dicarboxylate de diéthyle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau et soluble dans l’alcool, l’ester, le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-50-0
Formule moléculaire C9H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Numéro MDL MFCD00009200
Clé InChI ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, diethyl 3-oxoglutarate, 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, diethyl ester, ethyl acetonedicarboxylate, ethyl 3-oxoglutarate, diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, diethyl acetone dicarboxylate, 3-oxopentanedioic acid diethyl ester, acetonedicarboxylic acid diethyl ester
CID PubChem 66045
Nom IUPAC diéthyl3-oxopentanedioate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
Densité 1.113
Point d’ébullition 134°C to 135°C (10 mmHg)
Point d’éclair 86°C (186°F)
Indice de réfraction 1.44
Quantité 50 g
Beilstein 640146
Informations sur la solubilité Insoluble in water and soluble in alcohol,ester,benzene.
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 96%