Learn More
Acétylméthylphosphonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491440 25 g 25g
11471440 1 g -
11481440 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491440 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26896.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Diethyl acetylmethylphosphonate is used as ligand in coordination chemistry to prepare lanthanide series metals like terbium, europium and neodymium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthyl acétylméthylphosphonate est utilisé comme ligand dans la chimie de coordination pour préparer des métaux de série lanthanide comme le terbium, l’europium et le néodyme.
Solubilité
Miscible au tétrahydrofurane, à l’éther, au dichlorométhane et au chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1067-71-6
Formule moléculaire C7H15O4P
Poids moléculaire (g/mol) 194.167
Numéro MDL MFCD00044728
Clé InChI RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 2-oxopropyl phosphonate, diethyl acetonylphosphonate, diethyl 2-oxopropylphosphonate, acetonylphosphonic acid diethyl ester, 2-oxopropyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2-oxopropyl-, diethyl ester, aurora ka-1476, ksc490a4t, diethyl acetylmethylphosphonate
CID PubChem 14028
Nom IUPAC 1-diéthoxyphosphorylpropan-2-one
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)C)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl acetylmethylphosphonate
Densité 1.01
Point d’ébullition 129°C (9 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.433
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Miscible with tetrahydrofuran,ether,dichloromethane and chloroform.
Poids de la formule 194.17
Pourcentage de pureté 97%