Learn More
Acétylsuccinate de diéthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490168 5 g 5g
11400178 25 g 25g
11410178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23744.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1115-30-6 | C10H16O5 | 216.233 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1115-30-6
Formule moléculaire C10H16O5
Poids moléculaire (g/mol) 216.233
Numéro MDL MFCD00009157
Clé InChI DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 2-acetylsuccinate, diethyl acetylsuccinate, ethyl acetylsuccinate, diethyl acetosuccinate, butanedioic acid, acetyl-, diethyl ester, acetylsuccinic acid diethyl ester, diethylacetylsuccinate, 1,4-diethyl 2-acetylbutanedioate, succinic acid, acetyl-, diethyl ester, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-diethyl ester
CID PubChem 66197
Nom IUPAC diéthyl 2-acétylbutanedioate
SMILES CCOC(=O)CC(C(=O)C)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl acetylsuccinate
Point de fusion -8°C
Densité 1.081
Point d’ébullition 180°C to 183°C (50 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4346
Quantité 5 g
Poids de la formule 216.23
Pourcentage de pureté ≥97%