Learn More
Acétylsuccinate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793641 100 g Flacon en verre 100g
10697252 25 g Flacon en verre 25g
10696934 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10793641 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113951000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1115-30-6 | C10H16O5 | 216.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1115-30-6
Formule moléculaire C10H16O5
Poids moléculaire (g/mol) 216.23
Numéro MDL MFCD00009157
Clé InChI DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 2-acetylsuccinate, diethyl acetylsuccinate, ethyl acetylsuccinate, diethyl acetosuccinate, butanedioic acid, acetyl-, diethyl ester, acetylsuccinic acid diethyl ester, diethylacetylsuccinate, 1,4-diethyl 2-acetylbutanedioate, succinic acid, acetyl-, diethyl ester, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-diethyl ester
CID PubChem 66197
Nom IUPAC diéthyl 2-acétylbutanedioate
SMILES CCOC(=O)CC(C(=O)C)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl acetylsuccinate
Point de fusion -8°C
Couleur Jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 180°C to 183°C (50.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5O2CCH2CH(COCH3)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4340 to 1.436
Quantité 100 g
Beilstein 03, 801
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: 15g/L (20°C)
Poids de la formule 216.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide