Learn More
Adipate diéthylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10625861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10625861
Marque: Thermo Scientific Acros 407171000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 141-28-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-28-6
Formule moléculaire C10H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD00009215
Clé InChI VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl adipate, ethyl adipate, 1,6-diethyl hexanedioate, hexanedioic acid, diethyl ester, adipic acid, diethyl ester, adipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, diethyl, diethylhexanedioic acid, diethylester kyseliny adipove, ethyl delta-carboethoxyvalerate
CID PubChem 8844
ChEBI CHEBI:34697
Nom IUPAC Hexanedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl adipate
Point de fusion -18.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 132.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2OCO(CH2)4COOCH3CH2
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280
Quantité 100 g
Beilstein 02, 652
Gravité spécifique 1
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide