Learn More
Diethyl Adipate, TRC
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl adipate |
| CAS | 141-28-6 |
| Formule moléculaire | C10 H18 O4 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Adipic acid, diethyl ester (6CI,8CI), Hexanedioic acid, diethyl ester (9CI), Diethyl adipate, Diethyl hexanedioate, Ethyl adipate, Ethyl δ-carboethoxyvalerate, NSC 19160, NSC 3363 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC |
| Nom IUPAC | diethyl hexanedioate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.25 |
| Poids de la formule | 202.1205 |