Learn More
Allyl(3-phényl-2-propynyl)malonate de diéthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342809 1 g 1g
11352809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27702.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 143633-91-4 | Molecular Formula: C19H22O4 | Molecular Weight: 314.381 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143633-91-4
Formule moléculaire C19H22O4
Poids moléculaire (g/mol) 314.381
Numéro MDL MFCD09953493
Clé InChI ZSPBIVGRCZUELN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl allyl 3-phenyl-2-propynyl malonate, diethyl 2-allyl-2-3-phenylprop-2-yn-1-yl malonate, propanedioic acid,2-3-phenyl-2-propyn-1-yl-2-2-propen-1-yl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2-3-phenylprop-2-yn-1-yl-2-prop-2-en-1-yl propanedioate, acmc-20ed36, 3-phenylpropargylallylmalonic acid diethyl ester, allyl 3-phenyl-2-propynyl malonic acid diethyl ester, diethyl 1-phenyl-6-heptene-1-yne-4,4-dicarboxylate, diethyl 3-phenylprop-2-yn-1-yl prop-2-en-1-yl propanedioate
CID PubChem 10086992
Nom IUPAC diéthylé 2-(3-phénylprop-2-ynyl)-2-prop-2-énylpropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC#CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl allyl(3-phenyl-2-propynyl)malonate
Indice de réfraction 1.514
Quantité 1 g
Poids de la formule 314.38
Pourcentage de pureté 96%