Learn More
Allylmalonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317655 100 g 100g
11307655 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317655 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02286.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2049-80-1 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
Diethyl allylmalonate is an important intermediates in syntheses of vitamins B1 and B6, barbiturates, non-steroidal anti-inflammatory agents, other numerous pharmaceuticals, agrochemicals and flavors and fragrances compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’allylmalonate de diéthyle est un intermédiaire important dans les synthèses des vitamines B1 et B6, des barbituriques, des agents anti-inflammatoires non stéroïdiens, d’autres nombreux produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques, des arômes et des parfums.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2049-80-1
Formule moléculaire C10H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 200.234
Numéro MDL MFCD00009155
Clé InChI GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid
CID PubChem 74900
Nom IUPAC diéthyl2-prop-2-énylpropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl allylmalonate
Densité 1.016
Point d’ébullition 222°C to 223°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.431
Quantité 100 g
Beilstein 1709466
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 200.23
Pourcentage de pureté 97%