Learn More
Allylmalonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10102480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10102480 500 g Flacon en verre 500g
10050890 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10102480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113965000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2049-80-1 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2049-80-1
Formule moléculaire C10H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 200.23
Numéro MDL MFCD00009155
Clé InChI GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid
CID PubChem 74900
Nom IUPAC diéthyl2-prop-2-énylpropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl allylmalonate
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 222.0°C to 223.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5O2CCH(CH2CH=CH2)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4320
Quantité 500 g
Beilstein 02, 776
Gravité spécifique 1.01
Poids de la formule 200.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl allylmalonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.