Learn More
Diéthyl allylmalonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Allylmalonate |
| CAS | 2049-80-1 |
| Formule moléculaire | C10H16O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (2-Propenyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Allylmalonic Acid Diethyl Ester, Allylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1-Butene-4,4-dicarboxylate, Diethyl 2-Allyl-1,3-propanedioate, Diethyl 2-Allylmalonate, Diethyl 2-Prop-2-enylmalonate, Diethyl 2-Propenylmalonate, Ethyl Allylmalonate, NSC 67393, NSC 8777 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC |
| Nom IUPAC | 2-prop-2-enylpropanedioate de diéthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.23 |
| Poids de la formule | 200.1049 |