Learn More
Diéthyl allylmalonate, TRC
Code produit 30382089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382089 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4437281G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Allylmalonate
CAS 2049-80-1
Formule moléculaire C10H16O4
Quantité 1 g
Synonyme (2-Propenyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Allylmalonic Acid Diethyl Ester, Allylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1-Butene-4,4-dicarboxylate, Diethyl 2-Allyl-1,3-propanedioate, Diethyl 2-Allylmalonate, Diethyl 2-Prop-2-enylmalonate, Diethyl 2-Propenylmalonate, Ethyl Allylmalonate, NSC 67393, NSC 8777
Formule InChI InChI=1S/C10H16O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
Nom IUPAC 2-prop-2-enylpropanedioate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 200.23
Poids de la formule 200.1049