Learn More
Allylphosphonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl allylphosphonate |
| Note relative au nom | 97% |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 97.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (O)P(CH3CH2O)2CH2CHCH2 |
| Indice de réfraction | 1.4325 to 1.4345 |
| Quantité | 5 g |
| Afficher plus |