Learn More
Diéthyl aminométhylènemalonate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398286 5 g 5g
11388286 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398286 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15511.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 6296-99-7 | C8H13NO4 | 187.195 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6296-99-7
Formule moléculaire C8H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 187.195
Numéro MDL MFCD01075695
Clé InChI WDTWMEZMHUEZKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 2-aminomethylene malonate, diethyl aminomethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-aminomethylidene propanedioate, propanedioic acid, aminomethylene-, diethyl ester, diethyl aminomethylene malonate, amino-methylene malonic acid, diethyl ester, acmc-1b66v, ksc494c4d, diethyl amino-methylenemalonate
CID PubChem 226751
Nom IUPAC Diéthyl2-(aminométhylidène)propanedioate
SMILES CCOC(=O)C(=CN)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl aminomethylenemalonate
Point de fusion 60°C to 65°C
Point d’ébullition 114°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1708651
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 98%