Learn More
Azodicarboxylate de diéthyle, 97 %
Code produit 11394266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394266 100 g 100g
11374266 5 g 5g
11384266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19348.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’azodicarboxylate de diéthyle agit comme un diénophile utilisé dans les réactions de Diels-Alder. Il est utilisé comme réactif dans l’alpha-thiocyanation de cétones énolisables avec du thiocyanate d’ammonium et l’annulation d’imines N-protégées. Il agit comme réactif pour la préparation d’immunostimulants alfa-Galactosylcéramides, inhibiteurs de bisubstrate avec reconnaissance moléculaire au site actif de la catéchol-O-méthyltransférase et de l’aza-bêta-lactams via une cycloaddition [2 + 2] catalysée par le NHC avec des cétènes. Il trouve son application dans la réaction de Mitsunobu, et est utilisé dans la synthèse de produits pharmaceutiques tels que la zidovudine et la procarbazine. La présence d’un groupe azoïque dans cette substance est un accepteur Michael, et utilisé pour la conversion des bêta-cétoesters en dérivés d’hydrazine correspondants en présence d’un catalyseur de cuivre(II). De plus, il s’agit d’un agent déshydrogénant efficace, qui participe à la préparation des aldéhydes, des disulfures d’alcools et de thiols respectivement.
Solubilité
Miscible au dichlorométhane, à l’éther diéthylique et au toluène.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1972-28-7
Formule moléculaire C6H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 174.156
Numéro MDL MFCD00009103
Clé InChI FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
Synonyme diethyl azodicarboxylate, dead, diethyl azodiformate, ethyl azodicarboxylate, diethoxycarbonyldiazene, azodicarboxylic acid diethyl ester, diethyl e-diazene-1,2-dicarboxylate, ethyl ne-n-ethoxycarbonyliminocarbamate, diethyl diazenedicarboxylate, diazenedicarboxylic acid, diethyl ester
CID PubChem 5462977
Nom IUPAC (NE)-N-éthoxycarbonyliminocarbamate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)N=NC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl azodicarboxylate
Densité 1.106
Point d’ébullition 106°C (13 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Formule linéaire CH3CH2O2C-N=N-CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.421
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 908662
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with dichloromethane,diethyl ether and toluene.
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 97%