Learn More
Benzylmalonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489937 25 g 25g
11499937 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22890.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 607-81-8 | C14H18O4 | 250.294 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607-81-8
Formule moléculaire C14H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 250.294
Numéro MDL MFCD00009166
Clé InChI ICZLTZWATFXDLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl benzylmalonate, diethyl 2-benzylmalonate, benzylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-40y0x0xn6p, malonic acid, benzyl-, diethyl ester, malonic acid, 2-benzyl-, diethyl ester, diethyl benzyl malonate, 1,3-diethyl 2-benzylpropanedioate, diethyl benzylpropanedioate
CID PubChem 69090
Nom IUPAC 2-benzylpropanedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl benzylmalonate
Densité 1.069
Point d’ébullition 162°C to 163°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.486
Quantité 25 g
Beilstein 615793
Poids de la formule 250.29
Pourcentage de pureté 97%