Learn More
Bis(hydroxyméthyl)malonate de diéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10427760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10427760 25 g Flacon en verre 25g
10266770 100 g Flacon en verre 100g
10036353 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10427760 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 189530250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20605-01-0 | C9H16O6 | 220.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20605-01-0
Formule moléculaire C9H16O6
Poids moléculaire (g/mol) 220.22
Numéro MDL MFCD00009130
Clé InChI WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl bis hydroxymethyl malonate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl malonate, propanedioic acid, bis hydroxymethyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, 2,2-bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-dioate, acmc-20al8x, ksc490a8h
CID PubChem 311844
Nom IUPAC 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
Point de fusion 45°C to 52°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HOCH2)2C(CO2C2H5)2
Quantité 25 g
Poids de la formule 220.22
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide cristallin