Learn More
Bis(hydroxyméthyl)malonate de diéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490284 25 g 25g
11400294 100 g 100g
11410294 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490284 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13677.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20605-01-0 | C9H16O6 | 220.221 g/mol
Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate is used as a reagent for preparing 1,3-dioxanes from acetals, aldehydes and ketones. It is also used as an intermediate for the preparation of substituted malonic, acrylic and isobutyric esters, for conversion to the useful dienophiles, ?-bromomethylacrylic acid and its ethyl ester and to bis(bromomethyl)acetic acid and its methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bis(hydroxyméthyl)malonate de diéthyle est utilisé comme réactif pour la préparation de 1,3-dioxanes à partir d’acétals, d’aldéhydes et de cétones. Il est également utilisé comme intermédiaire pour la préparation d’esters maloniques, acryliques et isobutyriques substitués, pour la conversion aux diénophiles utiles, à l’acide de ɑ-bromométhylacrylique et son ester éthylique ainsi qu’à l’acide bis(bromométhyl)acétique et son ester méthylique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20605-01-0
Formule moléculaire C9H16O6
Poids moléculaire (g/mol) 220.221
Numéro MDL MFCD00009130
Clé InChI WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl bis hydroxymethyl malonate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl malonate, propanedioic acid, bis hydroxymethyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, 2,2-bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-dioate, acmc-20al8x, ksc490a8h
CID PubChem 311844
Nom IUPAC 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
Point de fusion 47°C to 52°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1788515
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 220.22
Pourcentage de pureté 97%