Learn More
Diéthyl (Boc-amino)malonate, TRC
Code produit 30377077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377077 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4438005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl (Boc-amino)malonate
CAS 102831-44-7
Formule moléculaire C12 H21 N O6
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)
SMILES CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC
Nom IUPAC 2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]propanedioate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 275.3
Poids de la formule 275.1369