Learn More
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate |
| CAS | 65094-22-6 |
| Formule moléculaire | C5H10BrF2O3P |
| Numéro MDL | MFCD00069118 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.01 |
| Pourcentage de pureté | 97% |