Learn More
(bromodifluorométhyl)phosphonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339355 1 g 1g
11349355 5 g 5g
11359355 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339355 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16715.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 65094-22-6 | C5H10BrF2O3P | 267.01 g/mol
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate is used as a reactant for the preparation of phosphopeptide mimetic prodrugs targeted to Src homology 2 (SH2) domain of signal transducer and activator of transcription 3 (Stat3), synthesis of Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine phosphatase inhibitory difluoromethylphosphonic acid derivatives via multi step synthesis with Suzuki coupling and resolution as key steps and P-C bond cleavage on basic hydrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthyl (bromodifluorométhyl)phosphonate est utilisé comme réactif pour la préparation de promédicaments mimétiques phosphopeptides ciblés sur le domaine d’homologie Src 2 (SH2) du transducteur de signal et de l’activateur de la transcription 3 (Stat3), Synthèse de dérivés inhibiteurs de l’acide difluorométhylphosphonique de la protéine tyrosine phosphatase de Mycobacterium tuberculosis par synthèse en plusieurs étapes avec couplage de Suzuki et résolution en tant qu’étapes clés et clivage de liaison P-C sur l’hydrolise de base.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65094-22-6
Formule moléculaire C5H10BrF2O3P
Poids moléculaire (g/mol) 267.01
Numéro MDL MFCD00069118
Clé InChI QRADKVYIJIAENZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl bromodifluoromethyl phosphonate, bromodifluoromethyl diethylphosphonate, diethyl bromodifluoromethanephosphonate, diethyl bromodifluoromethylphosphonate, bromodifluoromethyl phosphonic acid diethyl ester, 1-bromo difluoro methyl-ethoxyphosphoryl oxyethane, phosphonic acid, bromodifluoromethyl-, diethyl ester, pubchem24183, acmc-20ai7p
CID PubChem 144101
Nom IUPAC diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
SMILES CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Densité 1.503
Point d’ébullition 99°C to 102°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.416
Quantité 1 g
Beilstein 1944045
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 267.01
Pourcentage de pureté 97%