Learn More
Bromodifluorométhylphosphonate de diéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Bromodifluoromethylphosphonate |
| CAS | 65094-22-6 |
| Formule moléculaire | C5H10BrF2O3P |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | P-(Bromodifluoromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester, (Bromodifluoromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10BrF2O3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br |
| Nom IUPAC | 1-[[bro(difluoro)méthyl]-éthoxyphosphoryl)oxyétane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.01 |
| Poids de la formule | 265.9519 |