Learn More
Carbonate de diéthyle, 99 %, anhydre, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl carbonate |
| Point de fusion | -43.0°C |
| Densité | 0.9750g/mL |
| Point d’ébullition | 126.0°C to 128.0°C |
| Point d’éclair | 33°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Formule linéaire | (C2H5O)2CO |
| Indice de réfraction | 1.3830 to 1.3850 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Diethyl carbonate
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.