Learn More
Carbonate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10226523 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10226523 100 mL Flacon en verre -
10030820 500 mL Flacon en verre 500mL
10050750 1 L Flacon en verre 1L
10570561 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11935151 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10226523 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114221000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-58-8
Formule moléculaire C5H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 118.13
Numéro MDL MFCD00009107
Clé InChI OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
CID PubChem 7766
Nom IUPAC Carbonate déthyle
SMILES CCOC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl carbonate
Point de fusion -43.0°C
Densité 0.9750g/mL
Point d’ébullition 126.0°C to 128.0°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2CO
Indice de réfraction 1.3830 to 1.3850
Quantité 100 mL
Beilstein 03,5
Fieser 01,247; 02,129; 03,95; 05,213
Merck Index 15,3835
Gravité spécifique 0.975
Informations sur la solubilité Solubility in water: 18.8g/L
Viscosité 0.827 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.