Learn More
Carbonate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484084
Change view
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484084 500 mL 500mL
11494084 2500 mL 2500mL
11404094 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11484084 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12477.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Diethyl carbonate is esters, beta-enamino esters, carbamates and unsymmetrical alkyl carbonates. It is an active component of electrolytes used in lithium which is used as a solvent for cellulose ethers, nitro cellulose, natural and synthetic resin and in erythromycin intramuscular injections. It is also used in the synthesis of 3-ethyl-4-methyl-5-phenyl-3H-oxazol-2-one, phenobarbital, pyrethrum batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate de diéthyle est des esters, des bêta-énamino-esters, des carbamates et des carbonates d’alkyle non symétriques. Il s’agit d’un composant actif d’électrolytes utilisés dans le lithium qui est utilisé comme solvant pour les éthers de cellulose, le nitrate de cellulose, la résine naturelle et synthétique et pour les injections intramusculaires d’érythromycine. Il est également utilisé dans la synthèse de 3-éthyl-4-méthyl-5-phényl-3H-oxazol-2-one, de phénobarbital, piles au pyrèthre.
Solubilité
Miscible à l’éther diéhtylique, l’éthanol et au chloroforme. Miscible à l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants, les bases fortes et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-58-8
Formule moléculaire C5H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 118.13
Numéro MDL MFCD00009107
Clé InChI OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
CID PubChem 7766
Nom IUPAC Carbonate déthyle
SMILES CCOC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Carbonate
Point de fusion °C to 43°C
Densité 0.975
Point d’ébullition 126°C to 128°C
Point d’éclair 31°C (87°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Indice de réfraction 1.3845
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2366
Beilstein 956591
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3780
Informations sur la solubilité Miscible with diehtyl ether,ethanol and chloroform.Immiscible with water.
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl carbonate