Learn More
Carbonate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diethyl carbonate is esters, beta-enamino esters, carbamates and unsymmetrical alkyl carbonates. It is an active component of electrolytes used in lithium which is used as a solvent for cellulose ethers, nitro cellulose, natural and synthetic resin and in erythromycin intramuscular injections. It is also used in the synthesis of 3-ethyl-4-methyl-5-phenyl-3H-oxazol-2-one, phenobarbital, pyrethrum batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le carbonate de diéthyle est des esters, des bêta-énamino-esters, des carbamates et des carbonates d’alkyle non symétriques. Il s’agit d’un composant actif d’électrolytes utilisés dans le lithium qui est utilisé comme solvant pour les éthers de cellulose, le nitrate de cellulose, la résine naturelle et synthétique et pour les injections intramusculaires d’érythromycine. Il est également utilisé dans la synthèse de 3-éthyl-4-méthyl-5-phényl-3H-oxazol-2-one, de phénobarbital, piles au pyrèthre.
Solubilité
Miscible à l’éther diéhtylique, l’éthanol et au chloroforme. Miscible à l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants, les bases fortes et les agents réducteurs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl carbonate |
| Point de fusion | -43°C |
| Densité | 0.975 |
| Point d’ébullition | 126°C to 128°C |
| Point d’éclair | 31°C (87°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99% |
| Odeur | Pleasant |
| Indice de réfraction | 1.3845 |
| Quantité | 2500 mL |
| Numéro UN | UN2366 |
| Afficher plus |