Learn More
Carbonate de diéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Carbonate |
| CAS | 105-58-8 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C5H10O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | DEC, Diatol, Diatol (Carbonate), Diethyl Carbonate, Diethyl Ester Carbonic Acid, Ethyl Carbonate, Ethyl Carbonate ((EtO)2CO), Eufin, H-DEC, NSC 8849 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.03 |
| Poids de la formule | 118.063 |
| Afficher plus |