Learn More
Chloromalonate de diéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Chloromalonate |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H11ClO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 194.0346 |