Learn More
Chlorophosphate de diéthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15436687
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15436687
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33820.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 814-49-3 | C4H10ClO3P | 172.545 g/mol
A phosphorous halide used for biochemical research. Also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un halogénure phosphoreux utilisé pour la recherche biochimique. Également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 814-49-3
Formule moléculaire C4H10ClO3P
Poids moléculaire (g/mol) 172.545
Numéro MDL MFCD00009075
Clé InChI LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl chlorophosphate, diethyl chlorophosphonate, diethyl phosphorochloridate, diethyl phosphorochloride, diethoxyphosphoryl chloride, o,o-diethyl chlorophosphate, diethoxyphosphorus oxychloride, phosphorochloridic acid, diethyl ester, o,o-diethyl chloridophosphate, o,o-diethyl chlorophosphonate
CID PubChem 13139
Nom IUPAC 1-[chloro(éthoxy)phosphoryl]oxyéthane
SMILES CCOP(=O)(OCC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl chlorophosphate
Densité 1.194
Point d’ébullition 60°C (2 mmHg)
Point d’éclair 61°C (142°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3278
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and chloroform. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 172.55
Pourcentage de pureté ≥97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl chlorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Diethylchlorophosphate