Learn More
Chlorophosphite de diéthyle, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10264040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10264040 25 mL Flacon en verre 25mL
10040820 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10264040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114250250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-57-1
Formule moléculaire C4H10ClO2P
Poids moléculaire (g/mol) 156.55
Numéro MDL MFCD00009074
Clé InChI TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
CID PubChem 68530
Nom IUPAC Chloro(diéthoxy)phosphane
SMILES CCOP(OCC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl chlorophosphite
Note relative au nom tech., 90%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 153.0°C to 155.0°C
Point d’éclair <1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2PCl
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4420
Quantité 25 mL
Fieser 01,248
Merck Index 15, 3144
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 156.55
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl chlorophosphite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.