Learn More
Chlorophosphite de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342357 25 g 25g
11332357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11342357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09919.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Diethyl chlorophosphite acts as a versatile phosphorylating agent for ester and lactone enolates, amines and alkenols. It is used in the synthesis of organophosphates and are considered anticholinesterase agents through observation in studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthylchlorophosphite agit comme agent phosphorylant polyvalent pour les énolates d’ester et de lactone, les amines et les alcénols. Il est utilisé dans la synthèse des organophosphates et est considéré comme un agent anticholinesterasique par observation dans les études.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le chloroforme. Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Stocker loin de l’air et des bases fortes. Incompatible avec l’eau, les bases, les métaux actifs et les oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-57-1
Formule moléculaire C4H10ClO2P
Poids moléculaire (g/mol) 156.546
Numéro MDL MFCD00009074
Clé InChI TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
CID PubChem 68530
Nom IUPAC Chloro(diéthoxy)phosphane
SMILES CCOP(OCC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl chlorophosphite
Densité 1.082
Point d’ébullition 153°C to 155°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.4375
Quantité 25 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1098392
Sensibilité Air and moisture sensitive
Merck Index 14,3841
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO and chloroform. Reacts with water.
Poids de la formule 156.55
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl chlorophosphite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorochloridousacid, diethyl ester