Learn More
Chlorophosphite de diéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Chlorophosphite |
| CAS | 589-57-1 |
| Formule moléculaire | C4H10ClO2P |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Ethyl phosphorochloridite, Chlorodiethoxyphosphine, Diethoxychlorophosphine, Diethyl Chlorophosphonite, Diethyl Phosphorochloridite, Ethyl Chlorophosphite, Ethyl Phosphorochloridite, (EtO)2ClP |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(Cl)OCC |
| Nom IUPAC | Chloro(diéthoxy)phosphane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.55 |
| Poids de la formule | 156.0107 |