Learn More
Cyanométhylphosphonate de diéthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449552 25 g 25g
11459552 100 g 100g
11469552 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449552 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10218.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2537-48-6 | C6H12NO3P | 177.14 g/mol
Diethyl cyanomethyl phosphonate is used as an intermediate in Horner-Emmons reaction for the synthesis of substituted nitriles and their amide and heterocyclic derivatives. It is known as a modified Wittig reagent used in the preparation of alpha, beta-unsaturated nitriles from ketones or aldehydes like 3-hydroxy-3-methylbutanal. It reacts with epoxides and nitrones to prepare cyano-substituted cyclopropanes and aziridines respectively. It is actively involved in the synthesis of alpha-arylated alkanenitriles via reaction with aryl iodides in presence of CuI.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphonate de diéthyl et de cyanométhyl est utilisé comme intermédiaire dans la réaction d’Horner-Emmons pour la synthèse de nitriles substitués et de leurs dérivés amide et hétérocycliques. Il est connu sous le nom de réactif de Wittig utilisé dans la préparation de nitriles alpha, bêta-non saturés à partir de cétones ou d’aldéhydes comme 3-hydroxy-3-méthylbutanal. Il réagit avec les époxydes et les nitrones pour préparer respectivement des cyclopropanes et des aziridines substitués par un groupement cyano. Il participe activement à la synthèse d’alcanenitriles alpha-arylés par réaction avec des iodures d’aryle en présence de CuI.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du chloroforme, du terahydrofurane, de l’acétate d’éthyle et du chlorure de méthylène.
Remarques
Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2537-48-6
Formule moléculaire C6H12NO3P
Poids moléculaire (g/mol) 177.14
Numéro MDL MFCD00001893
Clé InChI KWMBADTWRIGGGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl cyanomethylphosphonate, diethyl cyanomethyl phosphonate, diethylphosphono acetonitrile, cyanomethylphosphonic acid diethyl ester, diethylphosphonoacetonitrile, diethylcyanomethylphosphonate, diethyl cyanomethanephosphonate, phosphonic acid, cyanomethyl-, diethyl ester, cyanomethyl phosphonic acid diethyl ester
CID PubChem 75676
Nom IUPAC diethyl (cyanomethyl)phosphonate
SMILES CCOP(=O)(CC#N)OCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethyl cyanomethylphosphonate
Densité 1.094
Point d’ébullition 132°C to 135°C (1.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.433
Quantité 25 g
Numéro UN UN3278
Beilstein 1772981
Informations sur la solubilité Miscible with water,chloroform,terahydrofuran,ethyl acetate and methylene chloride.
Poids de la formule 177.14
Pourcentage de pureté ≥98%