Learn More
Diéthyle Cyanométhylphosphonate, TRC
Code produit 30378725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30378725 5 g -
30380937 25 g -
30385349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30378725 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4441655G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2537-48-6
Formule moléculaire C6H12NO3P
Poids moléculaire (g/mol) 177.14
Synonyme P-(Cyanomethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester, (Cyanomethyl)diethoxyphosphine Oxide, (Diethoxyphosphinyl)acetonitrile, Diethyl Cyanomethanephosphonate, O,O-Diethyl (Cyanomethyl)phosphonate, NSC 407826
Nom IUPAC 2-diéthyphosphorylacétotnitrile
SMILES CCOP(=O)(CC#N)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Cyanomethylphosphonate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12NO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-4,6H2,1-2H3
Poids de la formule 177.0555