Learn More
Cyanophosphonate de diéthyle, 93 %, ACROS Organics™
Code produit 10742651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10742651 5 g Flacon en verre 5g
10581471 25 g Flacon en verre 25g
10167793 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10742651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 224290050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2942-58-7
Formule moléculaire C5H10NO3P
Poids moléculaire (g/mol) 163.11
Numéro MDL MFCD00010256
Clé InChI ZWWWLCMDTZFSOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl cyanophosphonate, diethyl phosphorocyanidate, diethylphosphorocyanidate, diethylcyanophosphate, diethyl cyanidophosphate, phosphorocyanidic acid, diethyl ester, diethoxy-phosphoryl cyanide, diethyl cyanophosphosphonate, cyanophosphonic acid diethyl ester, diethylcyanophosphonate
CID PubChem 76257
SMILES CCOP(=O)(OCC)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl cyanophosphonate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 104.0°C to 105.0°C (19.0 mmHg)
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2P(O)CN
Indice de réfraction 1.4020 to 1.4040
Quantité 5 g
Fieser 05,17; 06,192; 07,107; 10,145; 15,26; 16,24
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water
Nom IUPAC Diéthoxyphosphorylformonitrile
Poids de la formule 163.11
Pourcentage de pureté 93%
Forme physique Liquide