Learn More
Cyanophosphonate de diéthyle, tech. 90 %
Code produit 11388975
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388975 5 g 5g
11398975 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388975 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14107.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le cyanophosphonate de diéthyle est utilisé pour la synthèse des peptides et pour la phosphorylation des phénols. Il est également utilisé comme agent activateur pour la dérivatisation fluorescente des acides carboxyliques qui permet la séparation par HPLC, pour activer les acides carboxyliques pour l’acylation C des composés méthylènes actifs et comme réactif pour la phosphorylation des phénols. Il favorise la formation d’amides et d’esters à partir d’amines ou d’alcools en présence, par exemple, de triéthylamine, active les acides carboxyliques vers les nucléophiles
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est de 2 - 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2942-58-7
Formule moléculaire C5H10NO3P
Poids moléculaire (g/mol) 163.11
Numéro MDL MFCD00010256
Clé InChI ZWWWLCMDTZFSOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl cyanophosphonate, diethyl phosphorocyanidate, diethylphosphorocyanidate, diethylcyanophosphate, diethyl cyanidophosphate, phosphorocyanidic acid, diethyl ester, diethoxy-phosphoryl cyanide, diethyl cyanophosphosphonate, cyanophosphonic acid diethyl ester, diethylcyanophosphonate
CID PubChem 76257
Nom IUPAC Diéthoxyphosphorylformonitrile
SMILES CCOP(=O)(OCC)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl cyanophosphonate
Densité 1.075
Point d’ébullition 104°C to 105°C (19 mmHg)
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.401
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1768938
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 163.11
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique