Learn More
Diéthyl cyanophosphonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Cyanophosphonate |
| CAS | 2942-58-7 |
| Formule moléculaire | C5H10NO3P |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Ethyl phosphorocyanidate, Cyanophosphonic Acid diethyl ester, DEPC, Diethoxyphosphoryl cyanide, Diethyl Cyanophosphate, Diethyl phosphorocyanidate, Diethylphosphoryl cyanide |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10NO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)C#N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.11 |
| Poids de la formule | 163.0398 |