Learn More
Cyclohexane-1,1-dicarboxylate de diéthyle,95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15447357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447357 5 g 5g
15437357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34412.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1139-13-5
Formule moléculaire C12H20O4
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Numéro MDL MFCD02093457
Clé InChI MLHUKQNAQSRVKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 1,1-cyclohexanedicarboxylate, 1,1-cyclohexanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate, cyclohexane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclohexanedicarboxylic acid, diethyl ester, acmc-1c6ic, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclohexane, cyclohexanedicarboxylicaciddiethylester, diethyl 1,1-cyclohexanedicarboxylate #, 1,1-cyclohexanedicarboxylicacid, 1,1-diethyl ester
CID PubChem 249270
Nom IUPAC 1,1-diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1(CCCCC1)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate
Point d’ébullition 106°C to 108°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Poids de la formule 228.29
Pourcentage de pureté 95%