Learn More
Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diéthyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493068 25 g 25g
15473068 1 g 1g
15483068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15493068 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56568.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1559-02-0 | C9H14O4 | 186.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1559-02-0
Formule moléculaire C9H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00001283
Clé InChI KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclopropane, diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, diethyl-1,1-cyclopropanedicarboxylate, acmc-209dcw, ksc495e2n
CID PubChem 73790
Nom IUPAC Diéthyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Densité 1.055
Point d’ébullition 94°C to 96°C (10 mmHg)
Point d’éclair 87°C (189°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.433
Quantité 25 g
Beilstein 2049509
Poids de la formule 186.21